Få mere at vide
Erdosteine Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erdosteine Methyl Ester |
| CAS | 1667709-77-4 |
| Molekylær formel | C9 H13 N O4 S2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-[[2-Oxo-2-[(tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)amino]ethyl]thio]-acetic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO4S2/c1-14-8(12)5-15-4-7(11)10-6-2-3-16-9(6)13/h6H,2-5H2,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | COC(=O)CSCC(=O)NC1CCSC1=O |
| IUPAC navn | methyl 2-[2-oxo-2-[(2-oxothiolan-3-yl)amino]ethyl]sulfanylacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.33 |
| Formel vægt | 263.0286 |