missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Erdosteine Methyl Ester, Mikromol™

Artikelnummer. 17963006
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17963006 25 mg
17904546 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17963006 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0544.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Erdosteine Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Erdosteine Methyl Ester
CAS 1667709-77-4
Analyt- eller komponentnavne Erdosteine Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H13 N O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Erdosteine Methyl Ester, 2-[[2-Oxo-2-[(tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)amino]ethyl]thio]-acetic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C9H13NO4S2/c1-14-8(12)5-15-4-7(11)10-6-2-3-16-9(6)13/h6H,2-5H2,1H3,(H,10,11)
SMIL COC(=O)CSCC(=O)NC1CCSC1=O
IUPAC navn methyl 2-[2-oxo-2-[(2-oxothiolan-3-yl)amino]ethyl]sulfanylacetate
Molekylvægt (g/mol) 263.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 263.0286 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.