Få mere at vide
Erdosteine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erdosteine |
| CAS | 84611-23-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Erdosteine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H11 N O4 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Erdosteine;[[2-Oxo-2-[(tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)amino]ethyl]thio]acetic acid, Dithiosteine, Erdostin, RV 144, Secresolv |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO4S2/c10-6(3-14-4-7(11)12)9-5-1-2-15-8(5)13/h5H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC(=O)CSCC(=O)NC1CCSC1=O |
| Vis mere |