Få mere at vide
Erdosteine Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Erdosteine Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erdosteine Ethyl Ester |
| CAS | 84611-37-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Erdosteine Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H15 N O4 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Erdosteine Ethyl Ester, 2-[[2-Oxo-2-[(tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)amino]ethyl]thio]-acetic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO4S2/c1-2-15-9(13)6-16-5-8(12)11-7-3-4-17-10(7)14/h7H,2-6H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CCOC(=O)CSCC(=O)NC1CCSC1=O |
| IUPAC navn | ethyl 2-[2-oxo-2-[(2-oxothiolan-3-yl)amino]ethyl]sulfanylacetate |
| Vis mere |