Få mere at vide
Erdosteine Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30050589
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050589 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050589 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0544.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Erdosteine Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erdosteine Ethyl Ester
CAS 84611-37-0
Analyt- eller komponentnavne Erdosteine Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H15 N O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Erdosteine Ethyl Ester, 2-[[2-Oxo-2-[(tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)amino]ethyl]thio]-acetic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C10H15NO4S2/c1-2-15-9(13)6-16-5-8(12)11-7-3-4-17-10(7)14/h7H,2-6H2,1H3,(H,11,12)
SMIL CCOC(=O)CSCC(=O)NC1CCSC1=O
IUPAC navn ethyl 2-[2-oxo-2-[(2-oxothiolan-3-yl)amino]ethyl]sulfanylacetate
Molekylvægt (g/mol) 277.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 277.0442 g/mol