Få mere at vide
Bochem™ Sikkerhedsgasbrænder med nåleventil
Artikelnummer. 10525801
Produkttype:
Brænder
Artikelnummer. 10525801
Brand: Bochem™ 7400S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug med selvtillid takket være et termosikkerhedselement for at forhindre ulykker i laboratoriet.
  • Et lavt tyngdepunkt og skridsikker gummibelægning under bunden sikrer absolut stabilitet
  • Alle gaskanaler er drejet af ét stykke messing for maksimal nøjagtighed og absolut sikkerhed
  • Let at bruge, ergonomisk knap muliggør en finregulering af gasforsyningen
  • Fremstillet af forniklet messing i overensstemmelse med DIN 30665
  • Holder temperaturer på op til 1300 °C
  • Thermo elektrisk sikkerhedspilot: efter slukning af flammen lukker termosikringselementet for gastilførslen til magnetlåsen
  • Pilotflammen affyrer hovedflammen
Tekniske data
Produkttype Brænder
Gas type Naturgas
Materiale Nikkel, Stål
Diameter (metrisk) 78 mm
Højde (metrisk) 170 mm
Inkluderer Nåleventil
Maks. Temperatur (metrisk) 1300 °C
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (metrisk) 0.8 kg