Få mere at vide
Bochem™ Erdgas Bunsen Brændere
Artikelnummer. 10122651
Diameter (metrisk):
76 mm
78 mm
80 mm
Højde (metrisk):
160 mm
165 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10122651
Brand: Bochem™ 7000
Til brug med naturgas/propan
  • Nåleventil
  • Til brug med naturgas/propan
  • Luftregulering
  • Pilot flamme
  • Maksimal temperatur 1300 °C
  • DIN 30665
Tekniske data
Produkttype Bunsen Brænder
Gas type Naturgas, Propan, Propane
Materiale Nikkel, Stål
Diameter (metrisk) 76 mm
Højde (metrisk) 165 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 1300 °C
Vægt (metrisk) 0.25 kg