Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Erbstatin Analog
Artikelnummer. p-7082280
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
5mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15484179
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61612.#0
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
En inhibitor af den EGF-receptor-associerede tyrosinkinase
En inhibitor af den EGF-receptor-associerede tyrosinkinase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63177-57-1
Molekylær formel C10H10O4, C10H10O4
Synonym Methyl 2,5-dihydroxycinnamat
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Gul
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) En inhibitor af den EGF-receptor-associerede tyrosinkinase
Formel vægt 194,19 g/mol
Opløselighed Opløselig i methanol eller 0,1 M NaOH; Uopløseligt i vand
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
InChI nøgle BQCNSTFWSKOWMA-GORDUTHDSA-N
SMIL COC(=O)\C=C\C1=CC(O)=CC=C1O
IUPAC navn methyl (2E)-3-(2,5-dihydroxyphenyl)prop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 194.19