Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Erbstatin Analog
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
5mg
Beskrivelse
En inhibitor af den EGF-receptor-associerede tyrosinkinase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 mg |
| Oversigt | Yellow |
| Indhold og opbevaring | -30°C to -10°C |
| Til brug med (applikation) | An inhibitor of the EGF receptor associated tyrosine kinase |
| Formel vægt | 194.19g/mol |
| Opløselighed | Soluble in methanol or 0.1M NaOH; Insoluble in water |
| Produkttype | Signal Transduction Reagent |
| Form | Powder |