Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Erbstatin Analog
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
5mg
Beskrivelse
En inhibitor af den EGF-receptor-associerede tyrosinkinase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 mg |
| Oversigt | Gul |
| Indhold og opbevaring | -30 °C til -10 °C |
| Til brug med (applikation) | En inhibitor af den EGF-receptor-associerede tyrosinkinase |
| Formel vægt | 194,19 g/mol |
| Opløselighed | Opløselig i methanol eller 0,1 M NaOH; Uopløseligt i vand |
| Produkttype | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Pulver |
| InChI nøgle | BQCNSTFWSKOWMA-GORDUTHDSA-N |
| SMIL | COC(=O)\C=C\C1=CC(O)=CC=C1O |
| Vis mere |