Få mere at vide
Erbium Standard: Er @ 10000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Erbium Standard: Er @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erbium |
| CAS | 7440-52-0 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Erbium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Er |
| Koncentration | 10.000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Er |
| InChI formel | InChI=1S/Er |
| Vis mere |