Få mere at vide
Erbium Standard: Er @ 10000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30002958
Skift visning
Mængde:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30002958 500 ml
30003067 100 ml
30002982 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30002958 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTERN500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Erbium Standard: Er @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium
CAS 7440-52-0
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Erbium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Er
Koncentration 10000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Er
InChI formel InChI=1S/Er
SMIL [Er]
IUPAC navn erbium
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HNO3
Molekylvægt (g/mol) 167.259
Mængde 500 ml
Formel vægt 165.93 g/mol