Få mere at vide
Erbium Standard: Er @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17918459
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17918459 250 ml
17958299 50 ml
17948299 100 ml
17949159 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17918459 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPERN250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Erbiumstandard: Er @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium
CAS 7440-52-0
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Erbium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Er
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Er
InChI formel InChI=1S/Er
SMIL [Er]
IUPAC navn erbium
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HNO3
Molekylvægt (g/mol) 167.259
Mængde 250 ml
Formel vægt 165.93 g/mol