Få mere at vide
Erbium stang, 6,35 mm (0,25 tommer) dia, 99,9 % (metalbasis ekskl. Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781896
Mængde:
10 mm
25 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
10mm
25mm
50mm
Artikelnummer. 11313818
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040287.HF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca. 0,29g/mm, støbt stang, diameter er omtrentlig
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-52-0
Molekylær formel Er
Molekylvægt (g/mol) 167.26
MDL nummer MFCD00010987
InChI nøgle UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC navn erbium
SMIL [Er]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium
Farve Sølv til grå
Fysisk form Cast Rod
Mængde 10 mm
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis excluding Ta)
Lugt Odorless
Udseende Silver Gray rod