Få mere at vide
Erbiumstang, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter, 99,9 % (metalbasis eksklusive Ta)
Artikelnummer. 11393808
Skift visning
Mængde:
10 mm
25 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
10mm
25mm
50mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393808 50 mm 50mm
11313818 10 mm 10mm
11303818 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040287.DJ
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 0,29 g/mm, Støbt stang, diameteren er omtrentlig | CAS: 7440-52-0 | Øh | 167,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-52-0
Molekylær formel Er
Molekylvægt (g/mol) 167.26
MDL nummer MFCD00010987
InChI nøgle UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC navn erbium
SMIL [Er]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium
Farve Sølv til grå
Fysisk form Cast Rod
Mængde 50 mm
Analyseprocentområde 99,9 % (metalbasis eksklusive Ta)
Lugt Lugtfri
Emballage Mylar under argon
Udseende Sølvgrå stang
Tæthed 9,066 g/cm3