Få mere at vide
Erbium stang, 12,7 mm (0,5 tommer) dia, 99,9 % (metalbasis ekskl. Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323818
Mængde:
10 mm
25 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
10mm
25mm
50mm
Artikelnummer. 11323818
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040288.DJ
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-52-0 | Er | 167.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-52-0
Molekylær formel Er
Molekylvægt (g/mol) 167.26
MDL nummer MFCD00010987
InChI nøgle UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC navn erbium
SMIL [Er]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium rod
Navn note 12.7mm (0.5 in.) dia.
Mængde 50 mm
Lugt Odorless
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈1.2g/mm
Form Cast Rod
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta)
Procent renhed 99.9%