Få mere at vide
Erbium, plasma standard solution, Specpure™ Er 10,000μg/mL
Artikelnummer. 11382338
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11382338
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014409.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00010987
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium plasma standard solution
Navn note Er 10000μg/mL
Fysisk form Væske
Koncentration Er2O3 in 5% HNO3
FN nummer UN3264
Mængde 100 mL
Grad Specpure™