Få mere at vide
Erbium stykker, destilleret dendritisk, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381599
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381599 25 g 25g
11391599 1 g 1g
11301609 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381599 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012255.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-52-0 | Molekylformel: Er | Molekylvægt: 167,26 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-52-0
Molekylær formel Er
Molekylvægt (g/mol) 167.26
MDL nummer MFCD00010987
InChI nøgle UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC navn erbium
SMIL [Er]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium pieces
Farve Sølv
Navn note Destilleret dendritisk
Mængde 25 g
Følsomhed Fugtfølsom
Form Brikker
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Procent renhed 99.9%