Få mere at vide
Erbium-stykker, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erbium |
| Farve | Sølv til grå |
| Navn note | Indhold af sjældne jordoxider |
| Udseende | Silver Gray-brikker |
| Tæthed | 9,066 g/cm3 |
| Mængde | 10 g |
| Emballage | Glasflaske under Argon |
| Analyseprocentområde | 99,9% (REO) |
| Form | Brikker |