Få mere at vide
Erbium stykker, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360659
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske under Argon
Packaged under argon in glass bottle
Pakket under argon i glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
Artikelnummer. 11360659
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000111.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-52-0 | Er | 167.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-52-0
Molekylær formel Er
Molekylvægt (g/mol) 167.26
MDL nummer MFCD00010987
InChI nøgle UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC navn erbium
SMIL [Er]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Erbium
Farve Sølv til grå
Navn note Rare Earth Oxides Content
Udseende Silver Gray pieces
Tæthed 9.066 g/cm3
Mængde 50 g
Emballage Pakket under argon i glasflaske
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Form Pieces