Learn More
Erbium Perchlorate, 10,000 mg/L in H2O, 50 mL, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Mængde | 50 ml |
| Koncentration | 10000 mg/L |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |