Få mere at vide
Erbium(III) perchlorathexahydrat, 50% w/w i ak. soln., reagenskvalitet
Artikelnummer. 11480301
Skift visning
Mængde:
∼2 g
∼50 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480301 ∼2 g 2g
11490301 10 g 10g
11400311 ∼50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480301 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040576.NA
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14692-15-0 | Cl3ErH12O18 | 573,687 g/mol
Erbium(III)perchlorathexahydrat bruges i nuklear teknologi til neutronabsorberende styrestænger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14692-15-0
Molekylær formel Cl3ErH12O18
Molekylvægt (g/mol) 573.687
MDL nummer MFCD00150232
InChI nøgle JZRNHNTYRRYOCR-UHFFFAOYSA-K
Synonym erbium iii perchlorate hexahydrate, erbium perchlorate-water 1/3/6, erbium iii perchlorate hexahydrate w/w in aqueous solution, reagent grade
PubChem CID 20038200
IUPAC navn erbium(3+);triperchlorat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) perchlorate hexahydrate
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Væske
Mængde ∼2 g
Lugt Lugtfri
Udseende Lyserød væske
Opløselighedsinformation Micible med vand.
Formel vægt 573,70 (465,61 Vandfri)
Grad Reagens