Få mere at vide
Erbium(III) perchlorate hexahydrate, 50% w/w in aq. soln., Reagent Grade
Artikelnummer. 11400311
Mængde:
∼2 g
∼50 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11400311
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040576.NE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14692-15-0 | Cl3ErH12O18 | 573.687 g/mol
Erbium(III)perchlorathexahydrat bruges i nuklear teknologi til neutronabsorberende styrestænger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14692-15-0
Molekylær formel Cl3ErH12O18
Molekylvægt (g/mol) 573.687
MDL nummer MFCD00150232
InChI nøgle JZRNHNTYRRYOCR-UHFFFAOYSA-K
Synonym erbium iii perchlorate hexahydrate, erbium perchlorate-water 1/3/6, erbium iii perchlorate hexahydrate w/w in aqueous solution, reagent grade
PubChem CID 20038200
IUPAC navn erbium(3+);triperchlorat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) perchlorate hexahydrate
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Væske
Mængde ∼50 g
Opløselighedsinformation Micible with water.
Formel vægt 573.70 (465.61 Anhydrous)
Grad Reagens
Lugt Odorless
Udseende Pink liquid