Få mere at vide
Erbium(III)perchlorat, 40 vægt% opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10783722 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10783722
Brand: Thermo Scientific Acros 428290250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14017-55-1 | Cl3ErO12 | 465.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) perchlorate
CAS 14017-55-1, 7732-18-5
Mængde 25 g
Molekylær formel Cl3ErO12
MDL nummer MFCD00016073
Synonym erbium 3+ perchlorate, erbium perchlorate, perchloric acid,erbium 3+ salt 8ci,9ci, erbium iii perchlorate solution, perchloric acid erbium iii salt, erbium perchlorate aqueous solution
InChI nøgle FGBKFKCLWFRKEW-UHFFFAOYSA-K
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3]
IUPAC navn erbium(3+);triperchlorat
Molekylvægt (g/mol) 465.61
PubChem CID 15335705
Formel vægt 465.61
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.44
Tæthed 1.4400g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Erbium(III) perchlorate, 40 wt.% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.