Få mere at vide
Erbium(III)oxid, REacton™, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11365829
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365829 500 g 500g
11301059 5 g 5g
11311059 25 g 25g
11321059 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11365829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011309.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 12061-16-4 | Er2O3 | 382,52 g/mol
Erbiumtrioxid er et vigtigt sjældent jordmetal, der bruges i biomedicin. Det bruges som et gate-dielektrikum i halvlederenheder, da det har en høj dielektrisk konstant og et stort båndgab; som en brændbar neutrongift til atombrændsel og som farve til briller. Erbiumoxidnanopartikler kan overflademodificeres til fordeling i vandige og ikke-vandige medier til biobilleddannelse på grund af dets fotoluminescensegenskab.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12061-16-4
Molekylær formel Er2O3
Molekylvægt (g/mol) 382.52
MDL nummer MFCD00010991
InChI nøgle ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dierbium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) oxide
Smeltepunkt 2400 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99,99% (REO)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 382.56
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Pulver eller klump
Tæthed 8.64