Få mere at vide
Erbium(III)oxid, REacton™, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11351059
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351059 100 g 100g
11341059 25 g 25g
11331059 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11351059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011310.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12061-16-4 | Er2O3 | 382,52 g/mol
Erbiumtrioxid er et vigtigt sjældent jordmetal, der bruges i biomedicin. Det bruges som et gate-dielektrikum i halvlederenheder, da det har en høj dielektrisk konstant og et stort båndgab; som en brændbar neutrongift til atombrændsel og som farve til briller. Erbiumoxidnanopartikler kan overflademodificeres til fordeling i vandige og ikke-vandige medier til biobilleddannelse på grund af dets fotoluminescensegenskab.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12061-16-4
Molekylær formel Er2O3
Molekylvægt (g/mol) 382.52
MDL nummer MFCD00010991
InChI nøgle ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dierbium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) oxide
Smeltepunkt 2400 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99,9% (REO)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 382.56
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 8.64 g/mL