Få mere at vide
Erbium(III) oxide, nanopowder, 99.5% (REO)
Artikelnummer. p-4408081
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11499860
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044668.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
S. A. 13 to 17m2/g | CAS: 12061-16-4 | Er2O3 | 382.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12061-16-4
Molekylær formel Er2O3
Molekylvægt (g/mol) 382.52
MDL nummer MFCD00010991
InChI nøgle ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Erbia
IUPAC navn dierbium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) oxide
Smeltepunkt 2400°C
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.5% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in acids
Formel vægt 382.56
Udseende Powder or lump
Tæthed 8.64 g/cm3