Få mere at vide
Erbium(III)-oxid, nanopulver, 99,5% (REO)
Artikelnummer. 11499860
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499860 10 g 10g
11409870 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499860 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044668.09
 Begrænset vare
På lager
S. A. 13 til 17m2/g | CAS: 12061-16-4 | Er2O3 | 382,52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12061-16-4
Molekylær formel Er2O3
Molekylvægt (g/mol) 382.52
MDL nummer MFCD00010991
InChI nøgle ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Erbia
IUPAC navn dierbium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) oxide
Smeltepunkt 2400 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99,5% (REO)
Opløselighedsinformation Opløselig i syrer
Formel vægt 382.56
Udseende Pulver eller klump
Tæthed 8,64 g/cm3