Få mere at vide
Erbium(III) oxide, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. p-7050275
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11327818
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036372.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til vakuumaflejring
Erbium(III)oxid bruges til vakuumaflejring af elektrisk, optisk og fotoluminescens, gate-dielektrik i halvlederenheder og i biomedicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12061-16-4
Molekylær formel Er2O3
Molekylvægt (g/mol) 382.52
MDL nummer MFCD00010991
InChI nøgle ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dierbium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) oxide
Smeltepunkt 2400°C
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,3646
Opløselighedsinformation Soluble in water(0.0049g/L).
Formel vægt 382.56
Procent renhed 99.8%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 8.64 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Erbium(III) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Erbium oxide