Få mere at vide
Erbium(III)oxid, 99,8% (metalbasis)
Artikelnummer. 11327818
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327818 25 g 25g
11317818 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036372.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For vakuumdeponering | CAS: 12061-16-4 | Er2O3 | 382,52 g/mol
Erbium(III)oxid bruges til vakuumaflejring af elektrisk, optisk og fotoluminescens, gate-dielektrik i halvlederenheder og i biomedicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12061-16-4
Molekylær formel Er2O3
Molekylvægt (g/mol) 382.52
MDL nummer MFCD00010991
InChI nøgle ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dierbium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) oxide
Smeltepunkt 2400 °C
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,3646
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (0,0049g/L).
Formel vægt 382.56
Procent renhed 99.8%
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 8.64 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Erbium(III) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Erbium oxide