Få mere at vide
Erbium(III) oxalate decahydrate, 99.9%
Artikelnummer. 11418347
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418347 5 g 5g
11428347 25 g 25g
11438347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11418347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18420.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 30618-31-6 | C6H26Er2O22 | 784.77 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30618-31-6
Molekylær formel C6H26Er2O22
Molekylvægt (g/mol) 784.77
MDL nummer MFCD00150142,MFCD00150142
InChI nøgle CYHKKMLSGVLNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym erbium oxalate decahydrate,
PubChem CID 131877482
IUPAC navn erbium;oxalsyre;decahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Er].[Er].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) oxalate decahydrate
Tæthed 2.64
Lineær formel Er2(C2O4)3·10H2O
Mængde 5 g
FN nummer UN3288
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 778.73 (598.58 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%