Få mere at vide
Erbium(III) nitratpentahydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Beskrivelse
Erbium(III)nitratpentahydrat bruges som et kemisk mellemprodukt, der producerer en katalysator og beslægtede forbindelser, og også primært og sekundært mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erbium(III) nitrate pentahydrate |
| Smeltepunkt | 130 °C (i -4H2O) |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN1477 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| IUPAC navn | erbium(3+)pentahydrattrinitrat |
| Vis mere |