Få mere at vide
Erbium(III)nitratpentahydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381049
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11381049
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011306.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10031-51-3 | ErH10N3O14 | 443.35 g/mol
Erbium(III)nitratpentahydrat bruges som et kemisk mellemprodukt, der producerer en katalysator og beslægtede forbindelser, og også primært og sekundært mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-51-3
Molekylær formel ErH10N3O14
Molekylvægt (g/mol) 443.35
MDL nummer MFCD00149691
InChI nøgle LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
Synonym erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate,
PubChem CID 53249207
SMIL O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) nitrate pentahydrate
Smeltepunkt 130°C (in -4H2O)
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn erbium(3+);trinitrat;pentahydrat
Formel vægt 443.35 (353.27 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic