Få mere at vide
Erbium(III) nitrate pentahydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Artikelnummer. p-3756639 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10217330
Brand: Thermo Scientific Acros 315140250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10031-51-3 | ErH10N3O14 | 443.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-51-3
Molekylær formel ErH10N3O14
Molekylvægt (g/mol) 443.35
MDL nummer MFCD00149691
InChI nøgle LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
Synonym erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate,
PubChem CID 53249207
SMIL O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) nitrate pentahydrate
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 33 to 39% (Er)
Lineær formel Er(NO3)3·5H2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC navn erbium(3+)pentahydrattrinitrat
Formel vægt 443.35
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.