Få mere at vide
Erbium(III) nitrate hydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7049108
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11317657
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012920.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10031-51-3 | ErH10N3O14 | 443.35 g/mol
Anvendes som laboratoriekemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-51-3
Molekylær formel ErH10N3O14
Molekylvægt (g/mol) 443.35
MDL nummer MFCD00149691
InChI nøgle LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
Synonym erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate,
PubChem CID 53249207
SMIL O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) nitrate hydrate
Smeltepunkt 130°C (in -4H2O)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Opløselighedsinformation Typically insoluble in water.
IUPAC navn erbium(3+)pentahydrattrinitrat
Formel vægt 353.27 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic