Få mere at vide
Erbium(III) nitrathydrat, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11307657
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307657 100 g 100g
11317657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012920.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10031-51-3 | ErH10N3O14 | 443,35 g/mol
Anvendes som laboratoriekemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-51-3
Molekylær formel ErH10N3O14
Molekylvægt (g/mol) 443.35
MDL nummer MFCD00149691
InChI nøgle LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
Synonym erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate,
PubChem CID 53249207
SMIL O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) nitrate hydrate
Smeltepunkt 130°C (in -4H2O)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Opløselighedsinformation Typically insoluble in water.
IUPAC navn erbium(3+);trinitrat;pentahydrat
Formel vægt 353.27 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic