Få mere at vide
Erbium(III) isopropoxide
Artikelnummer. 11328058
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328058 5 g 5g
11318058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036613.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14814-07-4 | C9H21ErO3 | 344.523 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14814-07-4
Molekylær formel C9H21ErO3
Molekylvægt (g/mol) 344.523
MDL nummer MFCD00144253
InChI nøgle VOCNVTAXVORJBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym erbium iii isopropoxide, triisopropoxyerbium, erbium-isopropoxide, acmc-20al30, erbium iii i-propoxide, erbium 3+ ; propan-2-olate, erbium 3+ ion tris propan-2-olate, erbium 3+ tris propan-2-olate
PubChem CID 2734042
IUPAC navn erbium(3+);propan-2-olat
SMIL CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Er+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) isopropoxide
Smeltepunkt 325°C (decomposition)
Flammepunkt 58°C (138°F)
Lugt Alcohol-like
Lineær formel Er[OCH(CH3)2]3
Mængde 5 g
FN nummer UN2925
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 344.52
Fysisk form Pulver