Få mere at vide
Erbium(III) iodide, ultra dry, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11303887
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11303887
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035695.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13813-42-8
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13813-42-8
MDL nummer MFCD00016075
Synonym erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide,
Tekniske data
Kogepunkt 1280°C
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) iodide
Smeltepunkt 1020°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Powder or Pieces
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 547.97
Procent renhed 99.9%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic