Få mere at vide
Erbium(III)iodid, vandfri, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058832
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11335637
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043372.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13813-42-8 | ErI3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13813-42-8
Molekylær formel ErI3
MDL nummer MFCD00016075
Synonym erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide,
Tekniske data
Kogepunkt 1280°C
Kemisk navn eller materiale Erbium (III) iodide
Smeltepunkt 1020°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 547.97
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic