Få mere at vide
Erbium(III)fluorid, vandfri, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326908
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11326908
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013653.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13760-83-3 | ErF3 | 224.25 g/mol
Erbium(III)fluorid, vandfrit anvendes som laboratoriereagens, i optiske glas, strukturelle keramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13760-83-3
Molekylær formel ErF3
Molekylvægt (g/mol) 224.25
MDL nummer MFCD00016074
InChI nøgle QGJSAGBHFTXOTM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn erbium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Er+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) fluoride
Smeltepunkt 1350°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 224.28
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 6.4 g/mL