Få mere at vide
Erbium(III) chloride, ultra dry, 99.9% (REO)
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Det er et udgangsmateriale for ny kantbro-oktaedral M6 klyngeforbindelser, som bruges til elektron- og stabilitetsundersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1500°C |
| Kemisk navn eller materiale | Erbium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 774°C |
| Navn note | Ultra dry |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,strong mineral acids. Slightly soluble in MeOH and THF. |
| Formel vægt | 273.62 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Vis mere |