Få mere at vide
Erbium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11371049
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371049 25 g 25g
11361049 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371049 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011305.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19423-85-9 | Cl3Er | 273.61 g/mol
Erbium(III)chloridhydrat tjener som mild Lewis syre til selektiv acetalisering. Det kombineres med natriumborhydrid og bruges som et selektivt reduktionsmiddel. Det er også nyttigt at danne enolater fra alfa-bromketoner og oxyallylkationer fra alfa,alfa'-dibromketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19423-85-9
Molekylær formel Cl3Er
Molekylvægt (g/mol) 273.61
MDL nummer MFCD00010989
InChI nøgle HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn erbium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) chloride hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 273.62 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic