Få mere at vide
Erbium(III)chloridhydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341049
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341049 100 g 100g
11351049 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341049 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011304.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19423-85-9 | Cl3Er | 273.61 g/mol
Erbium(III)chloridhydrat bruges som udgangsmateriale til nye kantbroede oktaeder M6 klyngeforbindelser såsom CsErTa6Cl18, for hvilke der blev udført elektron- og stabilitetsundersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19423-85-9
Molekylær formel Cl3Er
Molekylvægt (g/mol) 273.61
MDL nummer MFCD00010989
InChI nøgle HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn erbium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) chloride hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in ethanol
Formel vægt 273.62 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic