Få mere at vide
Erbium(III)chlorid, vandfrit, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Det er et udgangsmateriale for ny kantbro-oktaedral M6 klyngeforbindelser, som bruges til elektron- og stabilitetsundersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1500°C |
| Kemisk navn eller materiale | Erbium (III) chloride |
| Smeltepunkt | 774°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,strong mineral acids. Slightly soluble in MeOH and THF. |
| Formel vægt | 273.62 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Vis mere |