Få mere at vide
Erbium(III)chlorid, vandfrit, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11433860
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433860 10 g 10g
11443860 50 g 50g
11346409 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433860 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089917.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10138-41-7 | Cl3Er | 273,609 g/mol
Det er et udgangsmateriale for ny kantbro-oktaedral M6 klyngeforbindelser, som bruges til elektron- og stabilitetsundersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10138-41-7
Molekylær formel Cl3Er
Molekylvægt (g/mol) 273.609
MDL nummer MFCD00010989
InChI nøgle HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
Synonym erbium chloride, erbium trichloride, erbium chloride ercl3, ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, erbium iii chloride, ultra dry, erbium iii chloride hexahydrate, erbium iii chloride, anhydrous, ?ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, powder trace metals basis, erbium iii chloride, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
PubChem CID 66277
IUPAC navn trichlorerbium
SMIL Cl[Er](Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 1500°C
Kemisk navn eller materiale Erbium (III) chloride
Smeltepunkt 774°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Perler
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,strong mineral acids. Slightly soluble in MeOH and THF.
Formel vægt 273.62
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic