Få mere at vide
Erbium(III) acetate tetrahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11378458
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378458 5 g 5g
11388458 25 g 25g
11368458 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040481.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15280-57-6
Erbium(III)acetattetrahydrat deltager i syntesen og bestemmelsen af krystalstrukturer og stereokemiske egenskaber af lanthanid(III)komplekser med ethylendiamin-N,N,N2,Na-tetraacetat. Deltager i simpel one-pot enkelttrins syntese af sjældne jordarters doterede sfæriske mesoporøse metaloxidnanosfærer med opkonverteringsemissionsevne i superkritisk methanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15280-57-6
MDL nummer MFCD00013034
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) acetate tetrahydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel Er(OOCCH3)3·4H2O
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 416.45 (344.39 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.114 g/mL