Få mere at vide
Erbium(III) acetate tetrahydrate, 99% (REO)
Beskrivelse
Erbium(III)acetattetrahydrat bruges til laboratoriereagens, optiske glas, strukturelle keramik, katalysatorer, elektriske komponenter, fotooptisk materiale og optisk fiber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erbium (III) acetate tetrahydrate |
| Farve | Pink (Pink) |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Lineær formel | Er(OOCCH3)3·4H2O |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 416.45 (344.39 Anhydrous) |
| Procent renhed | 99% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |