Få mere at vide
Erbium(III) acetate tetrahydrate, 99% (REO)
Artikelnummer. 15442537
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442537 100 g 100g
15432537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045897.22
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 15280-57-6 | C6H9ErO6·4H2O
Erbium(III)acetattetrahydrat bruges til laboratoriereagens, optiske glas, strukturelle keramik, katalysatorer, elektriske komponenter, fotooptisk materiale og optisk fiber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15280-57-6
Molekylær formel C6H9ErO6·4H2O
MDL nummer MFCD00013034
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium (III) acetate tetrahydrate
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel Er(OOCCH3)3·4H2O
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 416.45 (344.39 Anhydrous)
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.114 g/mL