Få mere at vide
Erbium(III) 2,4-pentandionat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366668
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366668 10 g 10g
11356668 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013214.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14553-08-3 | C15H21ErO6 | 464.59 g/mol
Erbium(III) 2,4-pentandionat er almindeligt anvendt i forskellige katalysatorer og katalytiske reagenser til organisk syntese. Det bruges også til glasfarvning, som forstærker i fiberoptik og i lasere til medicinske og dentale formål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14553-08-3
Molekylær formel C15H21ErO6
Molekylvægt (g/mol) 464.59
MDL nummer MFCD00013490
InChI nøgle FGQSJRDKBCVFHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym erbium 2,4-pentanedionate, erbium iii acetylacetonate hydrate, erbium iii 2,4-pentanedionate, reacton, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy erbio oxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 102601666
SMIL [Er+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Erbium(III) 2, 4-pentanedionate
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn erbium; (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on
Formel vægt 464.59
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.