Få mere at vide
Erbiumfolie, 0,62 mm tyk, 99,9 % (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erbium foil |
| Navn note | 0,62 mm (0,024 tommer) tyk |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈3,5g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Procent renhed | 99.9% |