Få mere at vide
Erbium foil, 0.62mm (0.024in) thick, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11325709
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Artikelnummer. 11325709
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000593.FI
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-52-0 | Er | 167.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-52-0
Molekylær formel Er
Molekylvægt (g/mol) 167.26
MDL nummer MFCD00010987
InChI nøgle UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC navn erbium
SMIL [Er]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium foil
Navn note 0.62mm (0.024 in.) thick
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈3.5g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (REO)
Procent renhed 99.9%